Få mere at vide
Cytiva Fiber-Tip Pen til REC-111/REC-112
Artikelnummer. 11775185 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
REC-111
REC-111, REC-112
Længde (engelsk) Nib:
Kort
Lang
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Længde (engelsk) Nib Farve Pakningsstørrelse
11775185 REC-111, REC-112 Lang Rød Pakke med 5
10546469 REC-111 Kort Blå Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11775185 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18100423
På lager
Fås i blå kort- eller rød langspids. Cytiva Fiber-Tip Pen til REC-111/REC-112 er ikke-udtværede engangspenne til brug i enkelt- og/eller dobbeltkanals papirkortskrivere i Cytiva kromatografisystemer.
REC 111 (Mfr. No. 18-1132-32) og REC 112 (Mfr. No. 18-1132-33) er højkvalitets flad-bed papiroptagere, der bruger et nul-balancerende potentiometrisk system. De kan rumme en række indgangsspændinger, tilbyder et udvalg af korthastigheder og tillader, at mange funktioner kan fjernstyres. Optagere har sofistikerede funktioner såsom elektrisk penlift, gitter- og hjemmefunktioner, frem- og omvendt papirfremføring.
  • Ikke-udtværede engangspenne giver klare, nøjagtige spor, f.eks. evaluering
  • REC 111 er en enkeltkanals optager, der bruger én udskiftelig blå pen med kort spids
  • REC 112 er en dual-channel optager, der bruger både en blå kort og rød langspids pen
  • Positionerne af de to uafhængige penne (REC 112) repræsenterer niveauerne for de tilsvarende input
  • I dual-channel optageren er pennen på kanal 1 altid 2,5 mm bag pennen på kanal 2
  • Svartid: 0,2 sek (2,55 til 97,5 % FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fiberspids pen
Oversigt Responstidspunkt: 0,2 sek (2,55 til 97,5% FSD)
Til brug med (applikation) Optagelse af kromatografiapplikationer ved brug af papirkortoptagere
Farve Rød
Til brug med (udstyr) REC-111, REC-112
Længde (engelsk) Nib Lang