Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk lyslinje
Artikelnummer. p-8638021 Shop alle Schott produkter
Størrelse:
Linjestørrelse: 100 x 0,6 mm
Linjestørrelse: 200 x 0,3 mm
Linjestørrelse: 50 x 1,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11776718
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fiber Optic Light Line med justerbar fokusoptik.
  • Lette linjer er Spot til linje-konvertere.
  • Justerbar cylindrisk linse for at reducere belysningsvinklen op til 3 grader.
  • Hus lavet af robust, sort anodiseret aluminium.
  • Mekanisk stabil konfiguration, når den kombineres med en separat leddelt arm.
  • Fiberbundt beskyttet med fleksibel metal PVC-beklædning over en længde på 1000 mm.
  • Med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Belysning til objektiver med flade strukturer, dvs. præg på checks.
  • Skaber ensartet linjebelysning.
  • Linjestørrelse = 50 x 1,2 mm (160100), 100 x 0,6 mm (160110) eller 200 x 0,3 mm (160120).
  • Høj intens belysning til undersøgelse af fodspor.
  • Til brug med kold lyskilde KL1500HAL, KL1600LED eller KL2500LED.
Tekniske data
Type Fiber Optic Lightline
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Diameter (metrisk) 15 mm
Dimensioner (L x B x H) 63 x 116 x 18 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1000 mm
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre
Størrelse Linjestørrelse: 100 x 0,6 mm