Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptik Combi Lysguide
Artikelnummer. 15743032 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15743032 Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL Hver
1 options
Artikelnummer. 15743032 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 170402
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fiberoptisk flex og ophold dobbelt lysleder i en sortlakeret halvstiv svanehalsslange med en ekstra 800 mm fiberoptisk fleksibel lysleder i en sort metal-PVC kappe.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
  • Kombinationen af en dobbelt svanehals lysleder 4,5 mm dia. x 500 mm og en fleksibel lysleder 4,5 mm dia. x 800 mm gør det muligt at bevæge sig længere fra lyskilden.
  • Aktiv fiberoptisk bundt: 2 x 4,5 mm til ydre jakke med svanehals, 11 mm til svanehals og 14 mm til fleksibel.
  • Kan fastgøres stationært ved mikroskopstolpen med adapteren 158 402.
  • Til brug med kold lyskilde KL1500HAL, KL1600LED eller KL2500LED.
Tekniske data
Type Fiberoptisk lysleder
Diameter (metrisk) 11 mm (svanehals), 14 mm (fleksibel)
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Længde (metrisk) 2 x 500 mm til svanehals og 800 mm til fleksibel
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre