Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk fleksibel lysguide
Artikelnummer. p-7202995 Shop alle Schott produkter
Inkluderer:
Dobbelt lysleder
Enkelt lysleder
Triple Lightguide
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Længde (metrisk):
1 m
1,6 m
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 15743012
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fiber Optic Flexible Light Guide i sort metal-PVC kappe.
SCHOTT Flexible Light Guides er meget bøjelige. I modsætning til svanehalse tillader de en højere fleksibilitet og skal holdes.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Fås i forskellige længder og diametre.
  • Fås med en, to eller tre grene.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Høj fleksibilitet til forskellig belysning, samt fjernbelysning.
Tekniske data
Type Fleksibel lysguide
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Diameter (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderer Enkelt lysleder
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1 m
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre