Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk fleksibel lysguide
Artikelnummer. 15763012 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Inkluderer:
Dobbelt lysleder
Enkelt lysleder
Triple Lightguide
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Længde (metrisk):
1 m
1,6 m
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15763012 Dobbelt lysleder 4,5 mm 1,6 m 1 enhed
15743012 Enkelt lysleder 8 mm 1 m 1 enhed
11736908 Enkelt lysleder 5 mm 1 m Hver
11810963 Dobbelt lysleder 4,5 mm 1 m Hver
15753012 Enkelt lysleder 9 mm 1 m Hver
15773012 Triple Lightguide 4,5 mm 1 m 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15763012 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 155205
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fiber Optic Flexible Light Guide i sort metal-PVC kappe.
SCHOTT Flexible Light Guides er meget bøjelige. I modsætning til svanehalse tillader de en højere fleksibilitet og skal holdes.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Fås i forskellige længder og diametre.
  • Fås med en, to eller tre grene.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Høj fleksibilitet til forskellig belysning, samt fjernbelysning.
Tekniske data
Type Fiberoptisk lysleder
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 9.8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4,5 mm
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderer Dobbelt lysleder
Længde (engelsk) 5.2 ft.
Længde (metrisk) 1,6 m
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre