Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk fleksibel lysguide
Artikelnummer. 11736908 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Inkluderer:
Dobbelt lysleder
Enkelt lysleder
Triple Lightguide
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Længde (metrisk):
1 m
1,6 m
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11736908 Enkelt lysleder 5 mm 1 m Hver
15743012 Enkelt lysleder 8 mm 1 m 1 enhed
11810963 Dobbelt lysleder 4,5 mm 1 m Hver
15753012 Enkelt lysleder 9 mm 1 m Hver
15763012 Dobbelt lysleder 4,5 mm 1,6 m 1 enhed
15773012 Triple Lightguide 4,5 mm 1 m 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11736908 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 155100
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fiber Optic Flexible Light Guide i sort metal-PVC kappe.
SCHOTT Flexible Light Guides er meget bøjelige. I modsætning til svanehalse tillader de en højere fleksibilitet og skal holdes.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Fås i forskellige længder og diametre.
  • Fås med en, to eller tre grene.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Høj fleksibilitet til forskellig belysning, samt fjernbelysning.
Tekniske data
Type Fleksibel lysguide
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderer Enkelt lysleder
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1 m
Materiale Miljøvenlig Puravis Optiske glasfibre