Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk fleksibel lysguide
Artikelnummer. 15763032 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Type:
Dobbelt fiberoptisk lysleder
Enkelt fiberoptisk lysguide
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15763032 Dobbelt fiberoptisk lysleder 1000 mm 1 enhed
11706728 Enkelt fiberoptisk lysguide 600 mm Hver
15753032 Enkelt fiberoptisk lysguide 1000 mm 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15763032 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 171202
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fiber Optic Flexible Light Guide i en sort Megolon-jakke.
SCHOTT Flexible Light Guides er meget bøjelige. I modsætning til svanehalse tillader de en højere fleksibilitet og skal holdes.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Fås i forskellige længder.
  • Fås med en eller to grene.
  • Høj transmission af hvidt lys takket være brugen af SCHOTT PURAVIS™ fibre.
  • Høj fleksibilitet til forskellig belysning, samt fjernbelysning.
Tekniske data
Type Dobbelt fiberoptisk lysleder
Oversigt Dobbeltgrenet fiberoptisk lysleder
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 11 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL300LED
Længde (engelsk) 3.3 ft.
Længde (metrisk) 1000 mm
Materiale Puravis Optiske glasfibre