Få mere at vide
Fiacitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16460558 5 mg 5mg
16438098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50735
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Fiacitabine(NSC 382097; FIAC; FOAC) is a selective inhibitior of DNA replication of herpes simplex virus(HSV) with IC50 values of 2.5 nM and 12.6 nM for HSV1 and HSV2, respectively.
Fiacitabine(NSC 382097
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fiacitabine
CAS 69123-90-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11FIN3O4
Mængde 5 mg
Synonym NSC 382097 FIAC FOAC
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (99.70 mM)
SMIL O=C(N=C1N)N([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)C=C1I
Molekylvægt (g/mol) 371.1
Formel vægt 371.1
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus