missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FGFR4-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473108
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473108 10 mg 10mg
16439666 50 mg -
16434406 100 mg -
16415847 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100631

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.

FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FGFR4-IN-1
CAS 1708971-72-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27N7O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (12.97 mM; Need warming)
SMIL O=C(N1CCCC2=C1N=C(C=O)C(CN3C(COCC3)=O)=C2)NC4=NC=C(C#N)C(NCCOC)=C4
Molekylvægt (g/mol) 493.52
Formel vægt 493.52
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.