Få mere at vide
Novus Biologicals™ FGFR4 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat FGFR4.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 23.44 pg/mL |
| Assay følsomhed | 23.44-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat FGFR4. |
| Målarter | Rat |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase |
| Vis mere |