missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ FGFR3 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse FGFR3.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 156 pg/mL |
| Assay følsomhed | 156-10000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse FGFR3. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism |
| Gen-id (Entrez) | 2261 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion