Få mere at vide
Abnova™ FGFR1/CEN8q FISH sonde
Artikelnummer. p-7190229
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16043065
Brand: Abnova™ FG0049.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 μL
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Etiket eller farvestof FITC, Texas rød
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ-hybridisering (celle), fluorescerende in situ-hybridisering (formalin/PFA-fikserede paraffinindlejrede sektioner)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Beliggenhed 8p12, 8q11.21
sonde FGFR1, CEN8q
Produkttype FGFR1/CEN8q FISH sonde
Mængde 200μ L