Få mere at vide
Invitrogen™ Human FGF4 (cellelysater) ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Fibroblast vækstfaktor 4 (FGF4) er et medlem af fibroblast vækstfaktor (FGF) familien, der besidder brede mitogene og celleoverlevelsesaktiviteter og spiller nøgleroller i vækst og overlevelse af stamceller under embryogenese, vævsregenerering og carcinogenese. FGF4 blev identificeret ved dets stærke onkogene transformerende aktivitet og er en potent angiogen faktor, udtrykt i adskillige stærkt vaskulariserede tumorer og også i testikler, tarme og hjerne hos voksne mus. Undersøgelser af musehomologen tyder på en funktion i knoglemorfogenese og udvikling af lemmer gennem den soniske pindsvin (SHH) signalvejen. Ydermere regulerer FGF4 neurale progenitorcelleproliferation og neuronal differentiering. Nylige undersøgelser viser en vækstfremmende rolle for FGF4 i humane embryonale stamceller og en formodet feedback-hæmningsmekanisme af en ny FGF4-splejsningsisoform, der kan tjene til at fremme differentiering på senere udviklingsstadier.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P08620 |
| Analyseområde | 24,69 til 18.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 50 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 2249 |
| Gen symbol | Fgf4 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |