Få mere at vide
Invitrogen™ Human FGF4 (cellelysater) ELISA Kit
Artikelnummer. 15434993
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15434993
Brand: Invitrogen™ EHFGF4CL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Fibroblast Growth Factor 4 cellelysater (Hu FGF4CL) ELISA kvantificerer Hu FGF4CL i humane celle- og vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu FGF4CL. Metodens princip The Human FGF4CL solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Fibroblast vækstfaktor 4 (FGF4) er et medlem af fibroblast vækstfaktor (FGF) familien, der besidder brede mitogene og celleoverlevelsesaktiviteter og spiller nøgleroller i vækst og overlevelse af stamceller under embryogenese, vævsregenerering og carcinogenese. FGF4 blev identificeret ved dets stærke onkogene transformerende aktivitet og er en potent angiogen faktor, udtrykt i adskillige stærkt vaskulariserede tumorer og også i testikler, tarme og hjerne hos voksne mus. Undersøgelser af musehomologen tyder på en funktion i knoglemorfogenese og udvikling af lemmer gennem den soniske pindsvin (SHH) signalvejen. Ydermere regulerer FGF4 neurale progenitorcelleproliferation og neuronal differentiering. Nylige undersøgelser viser en vækstfremmende rolle for FGF4 i humane embryonale stamceller og en formodet feedback-hæmningsmekanisme af en ny FGF4-splejsningsisoform, der kan tjene til at fremme differentiering på senere udviklingsstadier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P08620
Analyseområde 24,69 til 18.000 pg/ml
Assay følsomhed 50 pg/mL
Kalibreringsområde 50 pg/ml til 18000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender human FGF-4.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2249
Gen symbol HBGF-4,HST,HST-1,HSTF1,K-FGF,KFGF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptose
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Mål FGF4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min