Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FG 7142
Beskrivelse
FG 7142 is a benzodiazepine inverse agonist and anxiogenic agent. Increases tyrosine hydroxylation and causes upregulation of β-adrenoceptors in mouse cerebral cortex.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FG 7142 |
| CAS | 78538-74-6 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C13H11N3O |
| Formel vægt | 225.25 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.25 |