Få mere at vide
FG-2216, MedChemExpress
Beskrivelse
FG-2216 (IOX3) is a potent and orally active inhibitor of HIF prolyl hydroxylase-2 (PHD2), with an IC50 of 3.9 μM. FG-2216 induces robust erythropoietin and modest fetal hemoglobin in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FG-2216 |
| CAS | 223387-75-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H9ClN2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | IOX3 YM311 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.45 mM) |
| SMIL | O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(C(Cl)=N1)C=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.66 |
| Vis mere |