Få mere at vide
R&D Systems™ FFPE FISH PreTreatment Assay Kit
Artikelnummer. 18644310 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
18644310 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 18644310 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. KA2375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8113.60 DKK
    7132.65 DKK / 1 sæt
    Spare 980.95 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Til brug med (applikation) In-Situ Hybridization
Produktlinje Novus
Mængde 1 sæt
Arter Human