Få mere at vide
Chemsplash FFP3 fold flad maske med ventil
Artikelnummer. 30058357
Skift visning
Aerosol type:
R - Noget modstandsdygtig over for olie
Artikelnummer. Aerosol type
30058357 R - Noget modstandsdygtig over for olie
1 options
Artikelnummer. 30058357 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1943.63 DKK
    1626.82 DKK / Pakke med 200
    Spare 316.81 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
FPP3 ventileret foldflad maske har en høj filtreringseffektivitet. Den har en vævet, elastisk justerbar knast.
Chemsplash 3675 P3 Fold Flad Maske
  • Høj filtreringskapacitet
  • Åndedrætsværn med rød farve udåndingsventil
  • Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
  • Vævede elastiske justerbare hovedstropper
  • Justerbar næseklemme med blødt indre næseskum
  • Foldes til lommestørrelse og pakket individuelt for hygiejne
  • Beskytter mod skadelige og giftige faste og flydende partikler
  • Ingen synsnedsættelse og problemfri tale
  • Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3675 Fold Flat Mask er en P3-ventil-fold-flad respirator, farvekodet rød for nem identifikation. Denne maske tilbyder en høj filtreringskapacitet og har vævede, elastiske justerbare vippeknapper for en behagelig pasform. Den inkluderer en justerbar næseklemme med blødt indvendigt skum for at sikre en fremragende tætning, hvilket minimerer luftlækage. Masken foldes til lommestørrelse og pakkes individuelt for hygiejne. Det beskytter effektivt mod skadelige og giftige faste og flydende partikler og sikrer ingen synsnedsættelse eller talebesvær. Derudover er den latex- og grafenfri for sikrere brug.
Tekniske data
Aerosol type R - Noget modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja