Få mere at vide
Chemsplash FFP3 Fold fladt ind i kopmaske med ventil
Artikelnummer. 30058414
Skift visning
Aerosol type:
R - Noget modstandsdygtig over for olie
Artikelnummer. Aerosol type
30058414 R - Noget modstandsdygtig over for olie
1 options
Artikelnummer. 30058414 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2454.83 DKK
    2079.67 DKK / Pakke med 200
    Spare 375.16 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
FPP3-ventilmasken, der foldes fladt ind i kop, har et superfoldet fladt design, 3D-struktur og stort filtreringsområde.
Chemsplash 3528 P3 Valved Fold fladt ind i kopmaske
  • Høj filtreringskapacitet
  • Åndedrætsværn med rød farve udåndingsventil
  • Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
  • Justerbar næseklemme med polstret komfort på indersiden
  • Super Fold Flat Design, 3D-struktur og stort filtreringsområde
  • Bestå den valgfri Dolomite (D) tilstopningstest
  • Pakket individuelt til hygiejne
  • Beskytter mod skadelige og giftige faste og flydende partikler
  • Ingen synsnedsættelse og problemfri tale
  • Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3528 er en premium P3-ventilmaske, der foldes fladt ind i kop. Den har et super fold fladt design, 3D-struktur og et stort filtreringsområde. Masken er farvekodet rød for nem brug. Stoffet har en høj filtreringseffektivitet og består den valgfri Dolomite Clogging Test. Et blødt polstret bånd hviler på næsen, som kan justeres for at give en fremragende pasform, hvilket sikrer komfort og sikkerhed. Masken beskytter mod skadelige og giftige faste og flydende partikler, mens den bibeholder klart syn og tale. Den er latex- og grafenfri og pakket individuelt for hygiejne.
Tekniske data
Aerosol type R - Noget modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja