Få mere at vide
Chemsplash FFP3 kopmaske med ventil
Beskrivelse
Chemsplash 3492 Støvmaske med ventilkopper
- Høj filtreringskapacitet
- Rød farve udåndingsventil
- Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
- Fuld indre ansigtsforsegling med fremragende pasform
- Plastsvejsede vævede elastiske justerbare hovedstropper
- Beskytter mod skadelige og giftige faste og flydende partikler
- Ingen synsnedsættelse og problemfri tale
- Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3492 er en Valved Cup Dust Mask, farvekodet rød for nem brug. Maskens stofmateriale har høj filtreringseffektivitet, og den har plastiksvejsede vævede elastiske, justerbare hovedstropper for en sikker pasform. Det giver også en fuld indvendig ansigtsforsegling for en fremragende pasform og hjælper med at reducere opbygning af varm luft med den røde udåndingsventil. Masken beskytter mod skadelige og giftige faste og flydende partikler, og den forringer ikke syn eller tale. Latex- og grafenfri, den er velegnet til forskellige industrielle og farlige miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Aerosol type | R - Noget modstandsdygtig over for olie |
| Farve | Hvid |
| Design Type | Kop/støbt |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP3 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Størrelse | One Size |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |