Få mere at vide
Chemsplash FFP2 fold flad maske med ventil
Artikelnummer. 30058348
Skift visning
Aerosol type:
N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Artikelnummer. Aerosol type
30058348 N - Ikke modstandsdygtig over for olie
1 options
Artikelnummer. 30058348 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.68 DKK
    783.87 DKK / Pakke med 200
    Spare 144.81 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
FFP2 fold-flad ventilmasken har en udåndingsventil, som reducerer opbygning af varm luft.
Chemsplash 3673 FFP2 Fold Flad ventilmaske
  • Høj filtreringskapacitet
  • Åndedrætsværn med gul udåndingsventil
  • Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
  • Vævede elastiske justerbare hovedstropper
  • Justerbar næseklemme med blødt indre næseskum
  • Foldes til lommestørrelse og pakket individuelt for hygiejne
  • Beskytter mod lav-toksicitet faste og flydende partikler
  • Ingen synsnedsættelse og problemfri tale
  • Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3673 er en FFP2 fold-flad ventilmaske, der leveres med en udåndingsventil for at reducere opbygning af varm luft. Farvekodet gul for nem identifikation, denne maske er lavet af højfiltreringsstof, der beskytter mod lav-toksiske faste og flydende partikler. Et blødt polstret bånd hviler indeni, justerbart for at sikre en fremragende pasform på næsen. Masken er foldet til lommestørrelse og individuelt pakket for hygiejne. Det giver stor komfort og sikrer ingen synsnedsættelse eller talebesvær. Derudover er den latex- og grafenfri for sikrere brug.
Tekniske data
Aerosol type N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja