Få mere at vide
Chemsplash FFP2 Fold fladt ind i kopmaske
Artikelnummer. 30058471
Skift visning
Aerosol type:
N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Artikelnummer. Aerosol type
30058471 N - Ikke modstandsdygtig over for olie
1 options
Artikelnummer. 30058471 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1389.83 DKK
    1175.21 DKK / Pakke med 200
    Spare 214.62 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
FFP2-ventilmasken, der foldes fladt ind i en kop, har superfoldet fladt design, 3D-struktur og stort filtreringsområde.
Chemsplash 3508 FFP2 ventilfoldet fladt ind i kopmaske
  • Høj filtreringskapacitet
  • Åndedrætsværn med gul udåndingsventil
  • Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
  • Justerbar næseklemme med polstret komfort på indersiden
  • Vævede elastiske justerbare hovedstropper
  • Super Fold Flat Design, 3D-struktur og stort filtreringsområde
  • Bestå den valgfri Dolomite (D) tilstopningstest
  • Pakket individuelt til hygiejne
  • Beskytter mod lav-toksicitet faste og flydende partikler
  • Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3508 er en FFP2-ventilmaske, der kan foldes fladt ind i kop, med et super-foldet fladt design, 3D-struktur og et stort filtreringsområde. Den er farvekodet gul for nem brug. Maskestoffet har høj filtreringseffektivitet og består den valgfri Dolomite Clogging Test. En justerbar næseklemme med polstret komfort sikrer en fremragende pasform, mens de vævede elastiske justerbare hovedstropper giver sikker og behagelig brug. Denne maske beskytter mod lav-toksicitet faste og flydende partikler og er latex- og grafenfri. Den er pakket individuelt for hygiejne.
Tekniske data
Aerosol type N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja