Få mere at vide
Chemsplash FFP2 kopmaske med ventil
Artikelnummer. 30058359
Skift visning
Aerosol type:
N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Artikelnummer. Aerosol type
30058359 N - Ikke modstandsdygtig over for olie
1 options
Artikelnummer. 30058359 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 3672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.63 DKK
    813.41 DKK / Pakke med 200
    Spare 147.22 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
FFP2 kopmasken med ventil har en høj filtreringseffektivitet. Den har vævede elastiske justerbare hovedstropper.
Chemsplash 3672 FFP2 ventilkopmaske
  • Høj filtreringskapacitet
  • Åndedrætsværn med gul udåndingsventil
  • Udåndingsventil reducerer opbygning af varmluft
  • Vævede elastiske justerbare hovedstropper
  • Justerbar næseklemme med blødt indre næseskum
  • Beskytter mod lav-toksicitet faste og flydende partikler
  • Ingen synsnedsættelse og problemfri tale
  • Latex og grafen fri
Beskrivelse: Den Chemsplash 3672 er en FFP2 kopmaske med ventil, farvekodet gul for nem brug. Maskens stofmateriale har en høj filtreringseffektivitet. Den har vævede elastiske justerbare hovedstropper og et blødt polstret bånd, der hviler indeni, justerbart for en fremragende pasform på næsen. Denne maske giver pålidelig beskyttelse mod lav-toksicitet faste og flydende partikler, samtidig med at den sikrer ingen forringelse af synet og problemfri tale. Den er latex- og grafenfri for øget sikkerhed og komfort.
Tekniske data
Aerosol type N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja