Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FFN 200 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18779218
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18779218 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18779218 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5911/10
Selective fluorescent VMAT2 substrate
FFN 200 dihydrochloride is a selective fluorescent VMAT2 substrate. Selectively traces exocytosis in dopaminergic neuronal cell culture and brain tissue. Excitation and emission maxima are 352 and 451 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)-7-amino-2H-1-benzopyran-2-one dihydrochloride
CAS 2080306-27-8
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Mål Fluorescent Transporter Probes
Molekylær formel C11H12N2O20.2 HCl
Formel vægt 277.15
Fysisk form Solid
Farve White
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only.