Få mere at vide
Cytiva FF170HP membraner
Description
FF High Performance (HP ) membraner er en del af AE-familien, som er direkte støbt på en plastfilm.
- FFHP-membranerne er et resultat af forbedrede membranstøbeprocedurer, som resulterer i forbedret intra- og interlot-konsistens og skarpere linjer.
- Overfladen er ensartet uden ikke-inkorporeret nitrocellulosepulver, og fiberfordelingen med fin struktur giver store indre overflader til binding af proteiner
Nitrocellulosemembraner er en nøglefunktionel del af lateral-flow-assays.
- Membranen skal give tilstrækkelig proteinbinding til at muliggøre dannelsen af en skarp og intens indfangningslinje, men samtidig skal niveauet af uspecifik baggrund være lavt for let fortolkning af resultater.
- Nitrocellulosemembraner er tilgængelige i en række vægemængder og formuleringer.
- Det har længe været kendt, at en membrans sugehastighed har en væsentlig indflydelse på testfølsomheden.
Spécification
Spécification
| Filtertype | Nitrocellulose |
| Materiale | Polyester |
| Sterilitet | Steril |
| Flowhastighed | 140-200 s/4cm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 200μ m |
| Dimensioner (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?