Få mere at vide
Fexofenadine N-Oxide (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fexofenadine N-Oxide |
| CAS | 1422515-52-3 |
| Molekylær formel | C32 H39 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Fexofenadine N-Oxide, Benzeneacetic acid, 4-[1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-oxido-1-piperidinyl]butyl]-alpha,alpha-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO5/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33(38)22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMIL | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.66 |
| Formel vægt | 517.2828 |