Få mere at vide
Fexofenadin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17911686
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17911686 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17911686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0507.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fexofenadinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fexofenadine Hydrochloride
CAS 153439-40-8
Analyt- eller komponentnavne Fexofenadine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C32 H39 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fexofenadine hydrochloride, 2-[4-[(1RS)-1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid hydrochloride, Allegra, MDL 16455A, Telfast, Telfast BD
InChI formel InChI=1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
SMIL Cl.CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 538.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 537,2646 g/mol