Få mere at vide
Fexofenadine-d6 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fexofenadine-d6 Methyl Ester |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H41NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,35,37H,10,15,20-24H2,1-3H3/i1D3,2D3 |