Få mere at vide
Fexinidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fexinidazole |
| CAS | 59729-37-2 |
| Molekylær formel | C12H13N3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-[(4-methylsulfanylphenoxy)methyl]-5-nitroimidazole, HOE 239 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1COC2=CC=C(SC)C=C2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-2-((4-(methylthio)phenoxy)methyl)-5-nitro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.31 |
| Formel vægt | 279.0678 |