missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fexaramine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16410617 50 mg
16404288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16410617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10912

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.

Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fexaramine
CAS 574013-66-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H36N2O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (100.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)C1=CC=C(C2=CC=C(CN(C3=CC(/C=C/C(OC)=O)=CC=C3)C(C4CCCCC4)=O)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 496.64
Formel vægt 496.64
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.