Få mere at vide
Invitrogen™ Føtalt hæmoglobintestsæt, FITC
Artikelnummer. 10484713
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10484713 100 prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 10484713 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HFH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5820.00 DKK
    4364.65 DKK / 100 reaktioner
    Spare 1455.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Føtalt hæmoglobin (HbF)-test er baseret på et monoklonalt antistof rettet mod føtalt hæmoglobin (hæmoglobin F). Dette antistof er konjugeret med fluorescein (FITC).
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with fluorescein (FITC). Commonly used, the fluorescein conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
This reagent is intended for the identification followed by enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin using a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
Føtalt hæmoglobin (HbF)-test er baseret på et monoklonalt antistof rettet mod føtalt hæmoglobin (hæmoglobin F). Dette antistof er konjugeret med fluorescein (FITC). Almindeligt anvendte fluoresceinkonjugater giver relativt høj absorptionsevne, fremragende fluorescenskvanteudbytte og god vandopløselighed.
Dette reagens er beregnet til identifikation efterfulgt af optælling af føtale røde blodlegemer. Fosterceller identificeres ved tilstedeværelsen af føtalt hæmoglobin ved hjælp af en flowcytometrisk metode. Fosterhæmoglobintesten kan bruges som en hjælp til at identificere føtal-maternal blødning og bestemme behovet for immunprofylakse med immunglobulin.
Antistofspecifikationer
  • Beskrivelse: Føtalt hæmoglobin F (HbF), muse-IgG1 monoklonalt
  • Mærke: Fluorescein (FITC)
  • Valideret ansøgning: Flowcytometri
  • Artsreaktivitet: Menneske
  • Ex/Em og laserkonfiguration: 488/519 nm, blå laser
  • Klon ID: HbF-1
Klinisk relevans
Fosterhæmoglobintesten indeholder et monoklonalt antistof rettet mod HbF, som specifikt genkender føtalt hæmoglobin, der findes i føtale erytrocytter. Testen tillader optælling af føtale erytrocytter i moderens kredsløb som følge af en føtal-maternal blødning eller lækage af føtale celler ind i moderens kredsløb. Blødning af celler fra et Rh+-foster ind i en Rh-moders kredsløb kan resultere i dannelsen af Rh-reaktive antistoffer hos moderen. Rh hæmolytisk anæmi i et efterfølgende Rh+ foster kan skyldes placenta overførsel af antistoffer dannet i moderen til fosteret. Selvom mængden af føtale erytrocytter fundet i moderens kredsløb under graviditet og umiddelbart efter fødslen rapporteres at være lille og af usikker klinisk betydning i mange tilfælde, kan betydelig blødning skyldes en række årsager, herunder føtale eller maternel traumer og placenta defekter.
Erytrocytter, der indeholder føtalt hæmoglobin, kan findes hos individer i alle aldre, men med lavere mængder føtalt hæmoglobin sammenlignet med føtale røde blodlegemer. Disse celler er blevet kaldt F-celler. Høje niveauer af F-celler kan også eksistere hos voksne med en heterogen gruppe af genetiske lidelser med usikker ætiologi, omtalt som arvelig persistens af føtalt hæmoglobin. Andre kliniske tilstande, der forårsager betydelige niveauer af anæmi, kan også resultere i forhøjede niveauer af F-celler. Flere kliniske tilstande er blevet beskrevet med øgede niveauer af F-celler. Disse tilstande omfatter arvelige anæmiske sygdomme såsom seglcelleanæmi og thalassæmi major.
Yderligere oplysninger
Brug Spectraviewer til at hjælpe dig med at planlægge dine eksperimenter. Yderligere generel information vedr Life Technologies flowcytometriprodukter og support er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antistofkonjugat Klassiske farvestoffer (f.eks. FITC, TRITC), FITC (fluorescein)
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
CE-mærke Ja
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Type Hæmoglobin testsæt
Til brug med (applikation) Flowcytometri-antistoffer og sekundær detektion
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)
Mængde 100 prøver
Forsendelsestilstand Våd is
Arter Mus