Få mere at vide
Invitrogen™ føtal hæmoglobin kontrol kit (FETALtrol™ )
Artikelnummer. 10222313
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10222313 50 prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 10222313 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. FH101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
FETALtrol™ er en tri-niveau, analyseret human blodkontrol designet til at hjælpe med at dokumentere og overvåge værdier opnået fra testmetoder, der bruges til at bestemme føtale RBC'er i maternelle blodprøver.
FETALtrol™ er en tri-niveaus, assayed human blodkontrol, der er designet til at hjælpe med at dokumentere og overvåge værdier opnået fra testmetoder, der bruges til at bestemme fostrets røde blodlegemer i moderens blodprøver. Den overvåger forberedelsesteknikker, farvninger, reagenser og metoder til dataanalyse til kvantitative og kvalitative tests. FETALtrol™ er et reagens, der består af D-antigen (Rho) negative voksne humane erytrocytter suppleret med D-antigen (Rho) positive humane navlestrengsblod-erytrocytter.
Anvendelse
Laboratoriebestemmelsen af niveauet af fosterceller i maternel cirkulation er fortsat en vigtig støtte i obstetrisk behandling af kvinder med mistanke om livmodertraume og i korrekt dosering af Rh-immunglobulin. Trillium-sættet FETALtrol™ giver mulighed for overvågning af forberedelsesteknikker, farvninger, reagenser og metoder til dataanalyse til kvantitative og kvalitative tests.
Yderligere information
Brug SpectraViewer til at hjælpe dig med at planlægge dine eksperimenter. Yderligere generel information om Life Technologies flowcytometriprodukter og support er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Format Rør
Til brug med (udstyr) Mikroskop (KBB-assay-kompatibelt), Flowcytometer
Type Fosterhæmoglobinkontrolsæt
Til brug med (applikation) Flowcytometri, immunhistokemi
Mængde 50 prøver
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.