Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Value (tidligere USDA-godkendt i Nordamerika eller kvalificeret, Brasilien i andre regioner)
Artikelnummer. p-9646000
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Flaske
One Shot
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 17553595
Brand: Gibco™ A5209401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco føtalt bovint sera tilbyder en fremragende værdi til grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser. Det har opnået forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde forskningsbehov og budgetkrav.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco Serum leverer
  • ISO 13485-certificeret, behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
  • Gibco flasken er lettere at bruge i emhætten, reducerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler
US Department of Agriculture (USDA) sikkerhedstestet for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco føtal bovint sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper dig med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
  • Sera kategori: Værdi
  • Sera applikation: Cellekultur med robuste cellelinjer, god værdi for grundforskning
  • Test: Op til 30 kvalitetstest
  • Endotoksin niveau:≤ 20 EU/ml (niveauer rutinemæssigt≤ 10 EU/ml)
  • Hæmoglobin niveau:≤ 25 mg/dL
  • Oprindelse: Se CoA for specifik oprindelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl <-10°C.
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse*
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Testet for Op til 30 kvalitetstests inklusive 9CFR virustest* endotoksin, ydeevne (* Bemærk venligst: Hvis fremstillet i Storbritannien, Full 9CFR undtagen for Rabies og BlueTongue Virus, som er testet via EMA)
Endotoksin koncentration ≤20 EU/mL
Til brug med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Grønne funktioner Mindre spild
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse Værdi
Produktlinje One Shot
Forsendelsestilstand Tøris
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA sikkerhedstest udført for mexicansk og australsk oprindelse
Gamma-irradiated Nej
Vis mere Vis mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.