Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, Value (tidligere USDA-godkendt i Nordamerika eller kvalificeret, Brasilien i andre regioner)
Artikelnummer. 17573595
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Flaske
One Shot
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
50ml
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Varme inaktiveret Gamma-irradiated Pakningsstørrelse
17573595 50 ml One Shot Ja Nej 50ml
17553595 50 ml One Shot Nej Nej 50ml
17563595 10 x 50 ml One Shot Nej Nej -
17583595 10 x 50 ml One Shot Ja Nej Pakke med 10
30535159 500 ml Flaske Nej Ja -
17479633 500 ml Flaske Nej Nej -
17593595 500 ml Flaske Ja Nej -
30536136 500 ml Flaske Ja Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17573595 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5209501
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco Føtal bovin sera giver fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco Føtale kvægserum tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera-kategori: Værdi
  • Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
  • Lave niveauer af endotoksiner og hæmoglobin
  • Endotoksinniveau: <20 EU/ml
  • Hæmoglobinniveau: <25 mg/dL
  • Oprindelse: henvis til CoA for specifik oprindelse. Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler.
  • Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) testede for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
  • ISO 13485 –certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbeltfiltreret ved 0,1 μm
  • Gibco flasken er nemmere at bruge i hætten; hjælper med at reducere risikoen for forurening og forbedre konsistensen
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
* FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et specifikt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl <-10°C.
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse*
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Varme-inaktiveret
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Grad Værdi
Testet for Op til 30 kvalitetstests inklusive 9CFR virustest* endotoksin, ydeevne (* Bemærk venligst: Hvis fremstillet i Storbritannien, Full 9CFR undtagen for Rabies og BlueTongue Virus, som er testet via EMA)
Endotoksin koncentration ≤20 EU/mL
Til brug med (applikation) *FBS-importkravene varierer globalt, og accepten afhænger af, om kompetente myndigheder tillader import fra et bestemt oprindelsesland. Venligst tjek gældende regler for eksport af FBS og alle produkter med FBS (f.eks. dyrkede celler). Kontakt din Thermo Fisher Scientific repræsentant for support.
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse Værdi
Produktlinje Et enkelt skud
Forsendelsestilstand Tøris
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA sikkerhedstest udført for australsk oprindelse
Gamma-irradiated Nej
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.