Få mere at vide
Cytiva Fetal Bovint Serum, US Karakteriseret
Artikelnummer. 12359802
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12359802 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12359802 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30071.02HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1035.21 DKK / 100ml
    Spare 389.79 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til cellekultur, transfektion.
  • Karakteriseret FBS
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 μnm (0,1 m) porestørrelsesklassificerede filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Karakteriseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 mL
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Kilde Bovint foster
Grad Karakteriseret
Forarbejdning Varme inaktiveret
Endotoksin koncentration ≤25 EU/ml
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret