Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, ultra-lavt IgG, amerikansk oprindelse, One Shot™ format
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180333
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Artikelnummer. 15695629
Brand: Gibco™ A3381901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Gibco™ føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi til grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Ultra-low IgG FBS enhances the quality and accuracy of experimental results by minimizing the potential negative effects of IgG (immunoglobulin G). IgG can interfere with immunological and viral assays or experiments involving antibodies, and some cell types are sensitive to the presence of IgG.
Gibco™ føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
  • Sera kategori: Specialitet
  • Oprindelse: USA
  • Endotoksin niveau:≤ 50 EU/ml (niveauer rutinemæssigt≤ 10 EU/ml)
  • Hæmoglobin niveau:≤ 25 mg/dL
IgG-niveauer er mindre end 5μ g/ml, og BVD-titeren er lav eller ikke detekterbar.
Dette reagens er klassificeret som et medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10°
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg
Alder Føtal
Oprindelsesland USA
Form Væske
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Exosom-depleteret
Sterilitet Steril
Produktlinje One Shot
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.