Få mere at vide
Cytiva Føtalt bovint serum (US), super lavt IgG
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Ingen
Varmeinaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Føtalt bovint serum (FBS) har naturlige niveauer af IgG, der er for høje til nogle cellekulturapplikationer. Partier kan forhåndsscreenes for at finde de laveste naturligt forekommende niveauer, men som et biologisk produkt er FBS ofte en mangelvare. Selv partier med naturligt lave IgG-niveauer kan stadig indeholde for meget til nogle applikationer. Eksempler på typiske IgG-niveauer i bovine serumprodukter kan findes i nedenstående tabel.
- Ydeevne svarer til ikke-behandlet FBS
- Velegnet til applikationer, hvor lave niveauer af specifikt antistof er påkrævet (f.eks. formering af bovine vira, produktion af monoklonalt antistof)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Mængde | 500 ml |
| Forarbejdning | Bestrålet, 25 til 40 doser |
| Varme inaktiveret | Nej |