Få mere at vide
Cytiva Føtalt bovint serum (US), super lavt IgG
Artikelnummer. 11547310
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Ingen
Varmeinaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11547310
Brand: Cytiva SH30898.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bearbejdet ved hjælp af protein G-kromatografi for at reducere niveauerne til dem, der kræves til produktion af monoklonalt antistof
Føtalt bovint serum (FBS) har naturlige niveauer af IgG, der er for høje til nogle cellekulturapplikationer. Partier kan forhåndsscreenes for at finde de laveste naturligt forekommende niveauer, men som et biologisk produkt er FBS ofte en mangelvare. Selv partier med naturligt lave IgG-niveauer kan stadig indeholde for meget til nogle applikationer. Eksempler på typiske IgG-niveauer i bovine serumprodukter kan findes i nedenstående tabel.
  • Ydeevne svarer til ikke-behandlet FBS
  • Velegnet til applikationer, hvor lave niveauer af specifikt antistof er påkrævet (f.eks. formering af bovine vira, produktion af monoklonalt antistof)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Mængde 100 ml
Forarbejdning Ingen
Varme inaktiveret Nej