Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovine Serum, kvalificeret, USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11570636
Mængde:
50 ml
100 ml
10 x 50 ml
Format:
Et skud
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11570636
Brand: Gibco™ 26140087
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vigtige opdateringer: Vi har for nylig introduceret Premium Fetal Bovine Serum (FBS)-specifikationsbaserede produkter. Disse forbedrede produkter er alternativer til vores SKU'er med kvalificeret amerikansk oprindelse. Produktstabilitet, ydeevne, fremstilling, opbevaring og transportprocesser er uændrede.
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og vinder forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisbelønnet support, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
Gibco-sera: pålidelig kvalitet for ensartet ydeevne
Gibco-serakategori: Value Plus (Ydeevne)
  • Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
  • Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
  • Endotoksinniveau: <10 EU/ml
  • Hæmoglobinniveau: <25 mg/dl
  • Oprindelse: USA
Gibco serum leverer
  • ISO 13485-certificeret, behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
  • Gibco-flasken er lettere at bruge i skabet, reducerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Arter Cattle/Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Serum behandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Triple-filtered, 0.1 μm
Endotoksin koncentration ≤10 EU/mL
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Renhed eller kvalitetsklasse Qualified
Forsendelsestilstand Frozen
Show More Show Less
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.