Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, MaxSpec
Artikelnummer. 16629525
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
16629525 500 ml
1 options
Artikelnummer. 16629525 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4766801
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) er vores højeste kvalitet FBS, der opfylder selektive specifikationer for at hjælpe med at give ensartede, reproducerbare resultater.
Gibco™ MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) is our highest quality FBS, meeting selective specifications to help provide consistent, reproducible results. Only MaxSpec FBS delivers our best quality specifications and testing levels.
Gibco MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) er vores højeste kvalitet FBS, der opfylder selektive specifikationer for at hjælpe med at give ensartede, reproducerbare resultater. Kun MaxSpec FBS leverer vores bedste kvalitetsspecifikationer og testniveauer.
Gibco-sera: pålidelig kvalitet for ensartet ydeevne
MaxSpec-serafunktioner
  • Anvendes med en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
  • Vores mest karakteriserede sera med de laveste endotoksin- og hæmoglobinniveauer
  • Endotoksinniveau: ≤1 EU/ml
  • Hæmoglobinniveau: ≤15 mg/dl
  • Oprindelse: USA, Australien eller New Zealand (se CoA for specifik oprindelse)
Yderligere funktioner i dette serum inkluderer:
  • Opfylder USP/EP-retningslinjer med op til 96 harmoniserede kvalitetsspecifikationstest
  • Yderligere proliferationstests på top seks cellelinjer
  • EMA virustest efter anmodning
  • Laveste risiko for BSE og lavere viral risiko
  • ISO 13485-certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbelt filtreret ved 0,1 μm
  • Gibco-flasken er nem at bruge i et skab, hjælper med at reducere risikoen for kontaminering og giver dig mulighed for at udføre cellekultur mere konsekvent
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Opfylder USP/EP-retningslinjer; ISO 13485-certificeret
Klassifikation Specialty (Speciale)
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -10 °C.
Arter Kvæg/bovint
Celletype Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Testet for Opfylder USP/EP-retningslinjer med op til 96 harmoniserede kvalitetsspecifikationstests; Yderligere proliferationstests på top 6 cellelinjer; EMA virustest efter anmodning
Endotoksin koncentration ≤1 EU/ml
Hæmoglobinkoncentration ≤15 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse Premium Plus
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.