Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, Premium Plus
Artikelnummer. 17944671
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Flaske
One Shot
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 17944671
Brand: Gibco™ A5669502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Premium Plus FBS, our most defined FBS, provides consistent cell growth for sensitive cell lines requiring the lowest viral risk. It is ideal for use in biomanufacturing processes and diagnostic cell culture research requiring the most stringent quality profile, including an extensive biochemical and hormonal profile. Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera kategori: Premium Plus
  • Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
  • Vores mest karakteriserede serum med de laveste endotoksin- og hæmoglobinniveauer
  • Endotoksin niveau:≤ 5 EU/ml
  • Hæmoglobin niveau:≤ 20 mg/dL
  • Oprindelse: Se CoA for specifik oprindelse (USA, Australien, New Zealand)
  • US Department of Agriculture (USDA) sikkerhedstestet for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
  • ISO 13485-certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
  • Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
  • Gibco flaske lettere at bruge i emhætten, reducerer risikoen for kontaminering og hjælper med at forbedre konsistensen
  • Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -10°C.
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Se CoA for specifik oprindelse*
Form Frosset
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 10 x 50 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Grad Premium Plus
Forarbejdning Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Testet for Op til 70 kvalitetstest inklusive EMA-virustest; USP/EP mycoplasma, endotoksin, ydeevne; biokemisk/hormonel profilering; Oritain fingeraftryk
Endotoksin koncentration ≤5 EU/mL
Til brug med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Grønne funktioner Mindre spild
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Forsendelsestilstand Tøris
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA sikkerhedstest udført for australsk oprindelse
Gamma-irradiated Nej
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.