Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum, Premium Plus
Beskrivelse
Premium Plus FBS, our most defined FBS, provides consistent cell growth for sensitive cell lines requiring the lowest viral risk. It is ideal for use in biomanufacturing processes and diagnostic cell culture research requiring the most stringent quality profile, including an extensive biochemical and hormonal profile. Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera kategori: Premium Plus
- Bruges til en bred vifte af celletyper, især følsomme cellelinjer
- Vores mest karakteriserede serum med de laveste endotoksin- og hæmoglobinniveauer
- Endotoksin niveau:≤ 5 EU/ml
- Hæmoglobin niveau:≤ 20 mg/dL
- Oprindelse: Se CoA for specifik oprindelse (USA, Australien, New Zealand)
- US Department of Agriculture (USDA) sikkerhedstestet for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco Serum leverer
- ISO 13485-certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
- Gibco flaske lettere at bruge i emhætten, reducerer risikoen for kontaminering og hjælper med at forbedre konsistensen
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -10°C. |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Se CoA for specifik oprindelse* |
| Form | Frosset |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Serum behandling | Standard (sterilfiltreret) |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.