Få mere at vide
Gibco™ Føtalt bovint serum, mesenkymale stamcelle-kvalificerede, USDA-godkendte regioner
Artikelnummer. p-4919335
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 17887038
Brand: Gibco™ 12662002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ føtal bovint sera er specielt testet for evnen til at understøtte ekspansion og klonal optælling (kolonidannende enhed fibroblastanalyse) af mesenkymale stamceller.
Gibco™ føtal bovint sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse : Lande, der opfylder USDA-importkrav
  • Endotoksin niveau :≤ 50 EU/ml (niveauer rutinemæssigt≤ 10 EU/ml)
  • Hæmoglobin niveau :≤ 25 mg/dL
  • Opbevaring : Opbevares ved -5 °C til -20 °C.
Specielt testet for evnen til at understøtte ekspansion og klonal optælling (kolonidannende enhed fibroblastanalyse) af mesenkymale stamceller.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Kultur Type Adhærent cellekultur
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland Lande, der opfylder USDA-importkrav
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Testet for Blåtunge
Donorbesætning Nej
Endotoksin koncentration <50 EU/ml
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse MS Cell-kvalificeret
Produktlinje One Shot
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.