Få mere at vide
Gibco™ Føtalt bovint serum, mesenkymale stamcelle-kvalificerede, USDA-godkendte regioner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11538986
Mængde:
50 ml
100 mL
500 ml
missing translation for 'unitSize'
100ml
500ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11538986
missing translation for 'mfr': Gibco™ 12662011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Gibco™ føtal bovint sera er specielt testet for evnen til at understøtte ekspansion og klonal optælling (kolonidannende enhed fibroblastanalyse) af mesenkymale stamceller.
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: Countries meeting USDA importation requirements
  • Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
  • Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
  • Storage: Store at -5°C to -20°C.
Specially tested for the ability to support the expansion and clonal enumeration (colony forming unit fibroblast assay) of mesenchymal stem cells.
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Arter Cattle/Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland Countries meeting USDA importation requirements
Form Liquid
Format Bottle
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 mL
Serum behandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterile
Endotoksin koncentration <50 EU/mL
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Renhed eller kvalitetsklasse MS Cell-Qualified
Forsendelsestilstand Frozen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato