Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovin Serum (FBS), Premium
Beskrivelse
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, hvilket tjener tillid fra forskere med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Sera kategori: Premium
- Anvendes til generel cellekultur med almindelige cellelinjer
- Lave niveauer af endotoksin og hæmoglobin
- Endotoksin niveau:< 10 EU/ml
- Hæmoglobin niveau:< 25 mg/dL
- Oprindelse: referer til CoA for specifik oprindelse. Alle produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner på grund af importregler.
- US Department of Agriculture (USDA) sikkerhedstestet for fravær af bluetongue og akabane fra lande, der er USDA-godkendt til import til USA
Gibco serum leverer
- ISO 13485 –certificeret; behandlet i FDA-registrerede faciliteter
- Tredobbelt filtreret ved 0,1μ m
- Gibco flaske lettere at bruge i hætte; hjælper med at reducere risikoen for kontaminering og forbedre konsistensen
- Peel-off mærkat på etiketten giver praktisk reference til registrering af lotnummer og udløbsdato i laboratorienotesbogen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -10°C. |
| Arter | Kvæg/bovint |
| Alder | Føtal |
| Oprindelsesland | Se CoA for specifik oprindelse* |
| Form | Frosset |
| Format | Flaske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Tredobbelt filtreret, 0,1μ m |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.