Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovine Serum, exosom-depleteret
Gibco™ Exosome-depleted FBS strømliner og standardiserer cellekulturarbejdsgange til exosom-forskning. Det er klar til brug og ydeevnetestet for at hjælpe med at spare tid og muliggøre optimale exosompræparationer.
1996.00 DKK - 12960.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: ≤ -10 ° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
---|---|
Arter | Kvæg |
Alder | Føtal |
Oprindelsesland | USA |
Form | Væske |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Format | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15624559
![]() |
Gibco™
A2720803 |
50 mL | One Shot |
1996.00 DKK
50ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
15434573
![]() |
Gibco™
A2720801 |
500 mL | Flaske |
12960.00 DKK
500ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
Gibco™ Exosome-depleted FBS strømliner og standardiserer cellekulturarbejdsgange til exosom-forskning. Det er klar til brug og ydeevnetestet for at hjælpe med at spare tid og muliggøre optimale exosompræparationer.
- Laveste eksosombaggrund
- Muliggør konsistente resultater: hvert parti testet for cellekulturydeevne
- Ingen forberedelse nødvendig: ultracentrifugering er ikke påkrævet
Exosom-depleteret FBS er blevet renset for ≥90 % af endogene exosomer og er beregnet til brug i cellekultur exosom isolationsassays. Hvert parti er testet for exosomdepletering og dyrkningsydeevne, og vores standard kvalitetskontrolanalyser udføres for at hjælpe med at sikre optimale og ensartede resultater. Denne FBS, der er klar til brug til exosomisolering i cellekulturer, hjælper med at eliminere de risici, der er forbundet med forberedelse af FBS-reagenser ved ultracentrifugering, for at opnå optimale analyseresultater og øget eksperimentel kapacitet.
Tekniske data
Opbevaringsforhold: ≤ -10 ° C Forsendelsesbetingelser: Frosset |
|
Føtal | |
Væske | |
Exosom-depleteret | |
Frosset |
Kvæg | |
USA | |
Fetal Bovine Serum | |
Steril |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.