Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovint Serum, kulstribet, USDA-godkendte regioner
Artikelnummer. 10602304
Mængde:
50 ml
500 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Hver
Artikelnummer. 10602304
Brand: Gibco™ 12676011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ føtalt bovint sera tilbyder fremragende værdi til grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser.
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Alder Fetal
Oprindelsesland Refer to CoA for specific origin
Form Liquid
Format Flaske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Charcoal-stripped
Grad Research
Varme inaktiveret No
Forsendelsestilstand Dry Ice
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.