Få mere at vide
MP Biomedicals™ føtalt bovint serum, CELLect™ Guld
Artikelnummer. p-91791 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Farve:
Bleg til gyldenbrun
Gylden brun
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Steriliseringsmetode:
Filtrering
Artikelnummer. 11481465
Brand: MP Biomedicals™ 092916849
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overlegen til hybridomkloning
  • Indsamlet fra et USDA reguleret og overvåget slagteri af teknikere, der arbejder“ på stedet”
  • Aseptisk opsamlet via hjertepunktur
  • Leveres sterilt, uden påviselig mycoplasma eller virusinfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USDA
Farve Bleg til gyldenbrun
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 1 x 100 ml
Koncentration 3,1 til 4,4 g/dL
Serum behandling Varme-inaktiveret
Sterilitet Steril
Endotoksin koncentration <1 ng/mL
Til brug med (applikation) Anvendes til cellekultur og insektcellekulturapplikationer
Varme inaktiveret Ja
Hæmoglobinkoncentration 27 mg/dL
Mycoplasma påvist Nej
Osmolalitet 280 til 325 mOsm/kg
pH 6,7 til 7,8
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.