Få mere at vide
MP Biomedicals™ føtalt bovint serum, CELLect™ Guld
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Farve:
Bleg til gyldenbrun
Gylden brun
Steriliseringsmetode:
Filtrering
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Indsamlet fra et USDA reguleret og overvåget slagteri af teknikere, der arbejder“ på stedet”
- Aseptisk opsamlet via hjertepunktur
- Leveres sterilt, uden påviselig mycoplasma eller virusinfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USDA |
| Farve | Gylden brun |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Form | Væske |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 1 x 100 ml |
| Koncentration | 3,1 til 4,4 g/dL |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Filtrering |
| Endotoksin koncentration | <1 ng/mL |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.