Få mere at vide
Corning Media Tech Fetalt bovint serum
Artikelnummer. 15377636
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15377636 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15377636 Leverandør Corning Media Tech Leverandørnr. 35079CV
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Supplement til cellekultur.
  • Rå poolet serum filtreres gennem serier på 0,1μ steriliserende filtre
  • Lave endotoksinniveauer
  • Lave hæmoglobinniveauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Endotoksin koncentration <20 EU/ml
Til brug med (applikation) Celle- og vævskultur
Hæmoglobinkoncentration <30 mg/dL